missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[4-[(5S)-5-Phthalimidomethyl-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-[(5S)-5-Phthalimidomethyl-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone-d4 |
| CAS | 1330180-09-0 |
| Molekylformel | C22H15D4N3O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(N2C[C@H](CN3C(=O)c4ccccc4C3=O)OC2=O)c([2H])c([2H])c1N5CCOCC5=O |
| IUPAC-namn | 2-[[(5S)-2-oxo-3-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.43 |
| Formel vikt | 425.1525 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?