missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[4-[(5S)-5-Phthalimidomethyl-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 446292-08-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 H19 N3 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1 |
| LEDER | O=C1COCCN1c2ccc(cc2)N3C[C@H](CN4C(=O)c5ccccc5C4=O)OC3=O |
| IUPAC-namn | 2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?