Läs mer
4-{[4,6-Bis(octylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino-2,6-di-tert-butylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Bis(n-octylthio)-6-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H56N4OS2/c1-9-11-13-15-17-19-21-39-30-35-29(36-31(37-30)40-22-20-18-16-14-12-10-2)34-25-23-26(32(3,4)5)28(38)27(24-25)33(6,7)8/h23-24,38H,9-22H2,1-8H3,(H,34,35,36,37) |
| Formel vikt | 588.3896 |