Läs mer
4-(4,6-dimetoxi[1.3.5]triazin-2-yl)-4-metylmorfoliniumklorid, 97 %
Produktkod. 10419802 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10419802 5 g Glasflaska 5g
10405415 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10419802 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 348960050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00 SEK
    1827.65 SEK / 5g
    Save 262.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3945-69-5 | C10H17ClN4O3 | 276,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3945-69-5
Molekylformel C10H17ClN4O3
Molekylvikt (g/mol) 276.72
MDL-nummer MFCD03613550
InChI-nyckel BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
PubChem CID 2734059
LEDER [Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4, 6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118 °C till 120 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-4-metylmorfolin-4-iumklorid
Formel vikt 276.72
Procent renhet 97%
Fysisk form Chunks och/eller Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4,6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.