Läs mer
4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-4-metylmorfotoliniumkloridhydrat, 97+%
Produktkod. 15445115
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445115 5 g 5g
15435115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445115 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26333.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 3945-69-5 | C10H17ClN4O3 | 276,72 g/mol
4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-4-metylmorfoliniumkloridhydrat används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används som ett reagens för aktivering av karboxylsyror i lösning och fastfaspeptidsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-4-metylmorfoliniumkloridhydrat används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används som ett reagens för aktivering av karboxylsyror i lösning och fastfaspeptidsyntes.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3945-69-5
Molekylformel C10H17ClN4O3
Molekylvikt (g/mol) 276.72
MDL-nummer MFCD03613550
InChI-nyckel BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
PubChem CID 2734059
IUPAC-namn 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-4-metylmorfolin-4-ium;klorid
LEDER [Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 8026872
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol.
Formel vikt 276,72 (Vattenfattig)
Procent renhet ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.