Läs mer
4-(4,6-dimetoxi-s-triazin-2-yl)-4-metylmorfolinium klorid, TRC
Produktkod. 30373316
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30373316 50 g
1 options
Produktkod. 30373316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46124550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium Chloride
CAS 3945-69-5
Molekylformel C10 H17 N4 O3 . Cl
Kvantitet 50 g
Synonym 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium Chloride, DMTMM
InChI formel InChI=1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
IUPAC-namn 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-4-metylmorfolin-4-ium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 276.72
Formel vikt 276.0989