Läs mer
4-(4,6-dimetoxi-s-triazin-2-yl)-4-metylmorfolinium klorid, TRC
Produktkod. 30388229
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30388229 5 g
1 options
Produktkod. 30388229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4612455G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium Chloride
CAS 3945-69-5
Molekylformel C10 H17 N4 O3 . Cl
Kvantitet 5 g
Synonym 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium Chloride, DMTMM
InChI formel InChI=1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
IUPAC-namn 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-4-metylmorfolin-4-ium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 276.72
Formel vikt 276.0989