Läs mer
4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutansyra, TRC
Code produit 30405833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Code produit Kvantitet
30405833 500 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30405833 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF056450500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid
CAS 1017384-80-3
Molekylformel C16 H17 F N2 O4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17FN2O4/c17-11-1-2-12-13(9-11)23-18-16(12)10-5-7-19(8-6-10)14(20)3-4-15(21)22/h1-2,9-10H,3-8H2,(H,21,22)
LEDER OC(=O)CCC(=O)N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
IUPAC-namn 4-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutansyra
Molekylvikt (g/mol) 320.316
Formel vikt 320.117
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.