Läs mer
4,4,7a-Trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydrobenzofuran-2(4H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4,7a-Trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydrobenzofuran-2(4H)-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)8(10)7-9(12)13-11/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 180.115 |