Läs mer
4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[1-methyl-pyridinium Diiodide (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis-1-methyl-pyridinium Diiodide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24N3.2HI/c1-30-15-11-21(12-16-30)3-5-23-7-9-27-25(19-23)26-20-24(8-10-28(26)29-27)6-4-22-13-17-31(2)18-14-22;;/h3-20H,1-2H3;2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vikt | 657.014 |