Läs mer
4-(4-acetyl-1-piperazinyl)bensenboronsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15435256
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435256 1 g 1g
15445256 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59771.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 1218791-38-8 | Molekylformel: C18H27BN2O3 | Molekylvikt: 330,235 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218791-38-8
Molekylformel C18H27BN2O3
Molekylvikt (g/mol) 330.235
MDL-nummer MFCD13195756
InChI-nyckel VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethanone, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1-piperazinyl ethanone, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronicacidpinacolester, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-acetyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 53217141
IUPAC-namn 1-[4-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]piperazin-1-yl]etanon
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 330.23
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.