missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-[(4-Acetyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, TRC

Produktkod. 30365200
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365200 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30365200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC303170250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-[(4-Acetyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]phenyl]benzamide
CAS 1321600-77-4
Molekylformel C30 H31 N7 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzamide, 4-[(4-acetyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Acetyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide
InChI formel InChI=1S/C30H31N7O2/c1-21-5-10-26(18-28(21)35-30-32-13-11-27(34-30)25-4-3-12-31-19-25)33-29(39)24-8-6-23(7-9-24)20-36-14-16-37(17-15-36)22(2)38/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,33,39)(H,32,34,35)
LEDER CC(=O)N1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1
IUPAC-namn 4-[(4-acetylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide
Molekylvikt (g/mol) 521.61
Formel vikt 521.2539
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.