Läs mer
4-(4-Acetyl-2-methoxy-5-nitrophenoxy)-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Produktkod. 30311239
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30311239 500 mg
1 options
Produktkod. 30311239 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA186515500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Acetyl-2-methoxy-5-nitrophenoxy)-butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 1031702-80-3
Molekylformel C15H19NO7
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19NO7/c1-4-22-15(18)6-5-7-23-14-9-12(16(19)20)11(10(2)17)8-13(14)21-3/h8-9H,4-7H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)CCCOc1cc(c(cc1OC)C(=O)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn ethyl 4-(4-acetyl-2-methoxy-5-nitrophenoxy)butanoate
Molekylvikt (g/mol) 325.31
Formel vikt 325.1162