missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 88420-31-9 |
| Molekylformel | C17H24O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O5/c1-4-7-14-15(10-9-13(12(3)18)17(14)20)22-11-6-8-16(19)21-5-2/h9-10,20H,4-8,11H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCc1c(O)c(ccc1OCCCC(=O)OCC)C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.37 |
| Formel vikt | 308.1624 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?