Läs mer
4-[[4-(Acetyloxy)-3,5-diiodophenyl]methylene]-2-methyl-5(4H)-oxazolone (E/Z Mixture), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Acetoxy-3,5-diiodobenzal)-2-methyl-5-oxazolene |
| CAS | 93087-37-7 |
| Molekylformel | C13 H9 I2 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5(4H)-Oxazolone, 4-[[4-(acetyloxy)-3,5-diiodophenyl]methylene]-2-methyl-, 2-Oxazolin-5-one, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzylidene)-2-methyl-, acetate (6CI,7CI), 4-[[4-(Acetyloxy)-3,5-diiodophenyl]methylene]-2-methyl-5(4H)-oxazolone, 4-[[4-(Acetyloxy)-3,5-diiodophenyl]methylene]-2-methyl-5(4H)-oxazolone (E/Z-mixture) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9I2NO4/c1-6-16-11(13(18)19-6)5-8-3-9(14)12(10(15)4-8)20-7(2)17/h3-5H,1-2H3/b11-5+ |
| LEDER | CC(=O)Oc1c(I)cc(\C=C/2\N=C(C)OC2=O)cc1I |
| IUPAC-namn | [2,6-diiodo-4-[(E)-(2-methyl-5-oxo-1,3-oxazol-4-ylidene)methyl]phenyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 497.02 |
| Formel vikt | 496.8621 |