missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 417723-07-0 |
| Molekylformel | C18 H15 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl 4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN2O4/c1-23-17-9-15-11(8-12(17)18(22)24-2)16(5-6-21-15)25-10-3-4-14(20)13(19)7-10/h3-9H,20H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc2c(Oc3ccc(N)c(Cl)c3)ccnc2cc1OC |
| IUPAC-namn | methyl 4-(4-amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxyquinoline-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.776 |
| Formel vikt | 358.072 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?