missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)pyridine-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)pyridine-2-carboxamide |
| CAS | 757251-54-0 |
| Molekylformel | C16 H17 O11 S . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-2-pyridinecarboxamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)picolinamide, 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)pyridine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O11S.Na/c1-7-4-12(17)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-15(20)14(19)13(18)11(27-16)6-24-28(21,22)23;/h2-5,11,13-16,18-20H,6H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t11?,13-,14?,15?,16+;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC(COS(=O)(=O)[O-])[C@H](O)C(O)C3O)ccc12 |
| IUPAC-namn | sodium;[(3R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.354 |
| Formel vikt | 440.039 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?