Läs mer
4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione Hydrochloride |
| CAS | 1803592-71-3 |
| Molekylformel | C11H16N2O3S . HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(1,1-Dioxido-4-thiomorpholinyl)-2-methoxy-benzenamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O3S.ClH/c1-16-11-8-9(2-3-10(11)12)13-4-6-17(14,15)7-5-13;/h2-3,8H,4-7,12H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1cc(ccc1N)N2CCS(=O)(=O)CC2 |
| IUPAC-namn | 4-(1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl)-2-methoxyaniline;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.78 |
| Formel vikt | 292.0648 |