Läs mer
4-(4'-aminobensyl)tiomorfolin 1,1-dioxid,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2700621
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10384482 250 mg 250mg
10292932 1 g 1g
10108504 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10384482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00124CB
Kemiska identifierare
CAS 263339-24-8
Molekylformel C11H16N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 240.32
MDL-nummer MFCD03407300
InChI-nyckel TZMCILRCGMFRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4'-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl methyl aniline, 4-1,1-dioxo-4-thiomorpholinyl methyl phenyl amine, 4-4-aminophenyl methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl-thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-4-amino-benzyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-thiomorpholin-4-yl-methyl-aniline
PubChem CID 2779682
IUPAC-namn 4-[(1,1-dioxo-1,4-tiazinan-4-yl)metyl]anilin
LEDER NC1=CC=C(CN2CCS(=O)(=O)CC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4'-Aminobenzyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 240.33
Procent renhet 90%