missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl)]-N-methylcarboxamide, TRC

Produktkod. 30137677
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137677 5 g
17941405 1 g
17941185 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137677 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6189405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 284462-37-9
Molekylformel C13 H13 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 243.26
Synonym 2-Pyridinecarboxamide, 4-(4-aminophenoxy)-N-methyl-, 4-(4-Aminophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, 4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpicolinamide, 4-(4-Aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide Imp. A (EP), 4-(4-Aminophenoxy)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 4-[2-(N-Methylcarbamyl)-4-pyridyloxy]aniline, 4-[[2-(Methylcarbamoyl)pyridin-4-yl]oxy]aniline, 4-[[2-(N-Methylcarbamoyl)-4-pyridyl]oxy]aniline, 4-[[2-(N-Methylcarbamoyl)pyridin-4-yl]oxy]aniline, N-Methyl-4-(4-aminophenoxy)pyridine-2-carboxamide
IUPAC-namn 4-(4-aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
LEDER CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(N)cc2)ccn1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl))-N-methylcarboxamide
Analyt- eller komponentnamn (4-(4-Aminophenoxy)(2-pyridyl))-N-methylcarboxamide
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C13H13N3O2/c1-15-13(17)12-8-11(6-7-16-12)18-10-4-2-9(14)3-5-10/h2-8H,14H2,1H3,(H,15,17)
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 5 g
Formel vikt 243.1008
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.