Läs mer
4-(4-Aminophenoxy)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Aminophenoxy)benzonitrile |
| CAS | 17076-69-6 |
| Molekylformel | C13H10N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O/c14-9-10-1-5-12(6-2-10)16-13-7-3-11(15)4-8-13/h1-8H,15H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)C#N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-aminophenoxy)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vikt | 210.0793 |