missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone-d4 |
| CAS | 1329837-80-0 |
| Molekylformel | C10H8D4N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one, 4-(3-Oxo-4-morpholinyl)aniline-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7,11H2/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(N2CCOCC2=O)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC-namn | 4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)morpholin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.24 |
| Formel vikt | 196.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?