Läs mer
4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone |
| CAS | 438056-69-0 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(3-Oxo-4-morpholinyl)aniline, 4-(4-Aminophenyl)-3-morpholinone, 4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7,11H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2=O |
| IUPAC-namn | 4-(4-aminophenyl)morpholin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0899 |