missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(4-Aminophenyl)butyric Acid, TRC

Produktkod. 30311149
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30311149 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30311149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6225652.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(4-Aminophenyl)butyric Acid
CAS 15118-60-2
Molekylformel C10H13NO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-(p-Aminophenyl)butyric Acid, 4-Aminobenzenebutanoic Acid, NSC 27531
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
LEDER Nc1ccc(CCCC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 4-(4-aminophenyl)butanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 179.22
Formel vikt 179.0946
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.