missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Aminophenyl)butyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Aminophenyl)butyric Acid |
| CAS | 15118-60-2 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(p-Aminophenyl)butyric Acid, 4-Aminobenzenebutanoic Acid, NSC 27531 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13) |
| LEDER | Nc1ccc(CCCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-aminophenyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?