Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Anilinofenylazo)bensensulfonsyranatriumsalt, indikatorkvalitet
Produktkod. 10552764 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10552764 1 kg 1kg
10006722 25 g 25g
10015490 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10552764 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 401260010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | 375,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-73-4
Molekylformel C18H14N3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 375.38
MDL-nummer MFCD00038130
InChI-nyckel MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Synonym orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
PubChem CID 23668839
IUPAC-namn natrium;4-[(4-anilinofenyl)diazenyl]bensensulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Färg Okra till Orange
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 9955
Formel vikt 375.38
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.