Läs mer
4,4'-Azo-bis(4-cyanovalerianasyra),∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423271 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423271 5 g 5g
11433271 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423271 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215041205
Kemiska identifierare
CAS 2638-94-0
Molekylformel C12H16N4O4
Molekylvikt (g/mol) 280.284
MDL-nummer MFCD00002799
InChI-nyckel VFXXTYGQYWRHJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-azobis 4-cyanovaleric acid, azobis cyanovaleric acid, 4,4'-diazene-1,2-diyl bis 4-cyanopentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyanopentanoic acid, acva, 4,4-azobis 4-cyanovaleric acid, valeric acid, 4,4'-azobis 4-cyano, pentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyano, 4,4'-azobis 4-cyano valeric acid acva
PubChem CID 92938
IUPAC-namn 4-[(4-karboxi-2-cyanobutan-2-yl)diazenyl]-4-cyanopentansyra
LEDER CC(CCC(=O)O)(C#N)N=NC(C)(CCC(=O)O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Azo-bis(4-cyanovaleric acid)
Namnnotering Polymer synthesis
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽ 98%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 280.28
Fysisk form Pulver