missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Azobis(4-cyano-1-pentanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Azobis(4-cyano-1-pentanol) |
| CAS | 4693-47-4 |
| Molekylformel | C12H20N4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O2/c1-11(9-13,5-3-7-17)15-16-12(2,10-14)6-4-8-18/h17-18H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(CCCO)(N=NC(C)(CCCO)C#N)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[(2-cyano-5-hydroxypentan-2-yl)diazenyl]-5-hydroxy-2-methylpentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vikt | 252.1586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?