Läs mer
4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid), 98%, cont. ca 18% water
Beskrivning
4,4'-Azobis(4-cyanovalerianasyra) används som en friradikalimitator vid polymersyntes såsom polyvinylklorid, polyakrylnitril, polyvinylalkohol och syntetiska fibrer. Det används för både heterogena och homogena friradikalpolymerisationer, och som en initiator i reversibel additionsfragmenteringskedjeöverföringspolymerisation (RAFT). Det används också som jäsmedel för plaster och elastomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -Azobis(4-cyanovalerianasyra) används som friradikalimitator vid polymersyntes såsom polyvinylklorid, polyakrylnitril, polyvinylalkohol och syntetiska fibrer. Det används för både heterogena och homogena friradikalpolymerisationer, och som en initiator i reversibel additionsfragmenteringskedjeöverföringspolymerisation (RAFT). Det används också som jäsmedel för plaster och elastomerer.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid) |
| Smältpunkt | 118°C to 125°C (decomposition) |
| Anteckningar om analysprocent | innehåller≈ 18% vatten |
| Linjär formel | HOCOCH2CH2C(CH3)(CN)N=NC(CH3)(CN)CH2CH2COOH |
| UN-nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1729856 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 280.28 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid), cont. ca 18% water
- Fara
- Samoreaktivne snovi in zmesi Vrsta C och D
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-azobis[4-cyano-pentanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.