Läs mer
4,4'-Azodianilin, 95 %
Produktkod. 10762202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762202 5 g Glasflaska 5g
10279400 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401580050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-41-0
Molekylformel C12H12N4
Molekylvikt (g/mol) 212.26
MDL-nummer MFCD00041892
InChI-nyckel KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
PubChem CID 10855
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)diazenyl]anilin
LEDER NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Azodianiline
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 245 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 2979
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: löslig i etanol, mycket löslig i bensen och kloroform
Formel vikt 212.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Azodianiline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.