Läs mer
4,4'-Azodianilin, TRC
Produktkod. 30137409
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137409 250 mg
30133944 500 mg
30005495 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA940000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-41-0
Molekylformel C12H12N4
Molekylvikt (g/mol) 212.25
Synonym 4,4'-(1,2-Diazenediyl)bis-benzenamine, 4,4'-Azodi-aniline, 4,4'-Azobis-benzenamine, 4,4'-Diaminoazobenzene, NSC 17103, p,p'-Diaminoazobenzene, p-Azoaniline, p-Diaminoazobenzene, p'-Amino-p-aminoazobenzene;
LEDER Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(N)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Azodianiline
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.1062