missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Azoxydiphenetole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Azoxydiphenetole |
| CAS | 4792-83-0 |
| Molekylformel | C16H18N2O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Phenetole, 4,4'-azoxydi- (6CI,7CI), 4,4'-Azoxyphenetole, 4,4'-Bis(ethoxy)azoxybenzene, 4,4'-Diethoxyazoxybenzene, ADP, Azoxyphenetole, NSC 142006, PAP, p,p'-Azoxyphenetole, p,p'-Diethoxyazoxybenzene, p,p'-Diethyloxyazoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O3/c1-3-20-15-9-5-13(6-10-15)17-18(19)14-7-11-16(12-8-14)21-4-2/h5-12H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(cc1)N=[N+]([O-])c2ccc(OCC)cc2 |
| IUPAC-namn | (4-ethoxyphenyl)-(4-ethoxyphenyl)imino-oxidoazanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vikt | 286.1317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?