Läs mer
4,4'-Benzidine D8 (biphenyl D8) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312441
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30312441 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312441 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10536010AL100
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzidine ring-d8
CAS 92890-63-6
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylformel C12 2H8 H4 N2
Kvantitet 1 mL
Synonym 4,4'-Diamino(biphenyl-d8)
InChI formel InChI=1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
IUPAC-namn 4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-2,3,5,6-tetradeuterioaniline
Molekylvikt (g/mol) 192.29
Formel vikt 192.1503 g/mol