Läs mer
4,4'-Bifenol, 97 %
Produktkod. 10452845 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10452845 10 g Glasflaska 10g
10782021 25 g Plastflaska 25g
10614852 100 g Plastflaska 100g
10217163 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10452845 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173670100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-88-6
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00002348
InChI-nyckel VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 7112
ChEBI CHEBI:34367
IUPAC-namn 4-(4-hydroxifenyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Biphenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 278°C to 283°C
Färg Beige till vit eller grå
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H10O2
Linjär formel HOC6H4C6H4OH
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, 991
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Biphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.