Läs mer
4-(4-Biphenylyl)-4-oxobutyric acid, 96%
Produktkod. 15477038
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477038 1 g 1g
15487038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60557.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 36330-85-5 | C16H14O3 | 254.285 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36330-85-5
Molekylformel C16H14O3
Molekylvikt (g/mol) 254.285
MDL-nummer MFCD00056701
InChI-nyckel ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fenbufen, lederfen, cinopal, bufemid, napanol, 4-4-biphenylyl-4-oxobutyric acid, 3-4-phenylbenzoyl propionic acid, 3-4-biphenylylcarbonyl propionic acid, 4-biphenyl-4-yl-4-oxobutanoic acid, gamma-oxo 1,1'-biphenyl-4-butanoic acid
PubChem CID 3335
ChEBI CHEBI:31599
IUPAC-namn 4-oxo-4-(4-fenylfenyl)butansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Biphenylyl)-4-oxobutyric acid
Smältpunkt 184°C to 187°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 254.28
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.