Läs mer
4,4'-Bipyridine, 98%
Produktkod. 11469492
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469492 100 g 100g
11449492 5 g 5g
11459492 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469492 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10187.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 553-26-4 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
4,4'-Bipyridin används i övergångsmetallkomplexkatalysatorkemi för enhetlig polymerisation, i luminescenskemi och i spektrofotometrisk analys. Det spelar en viktig roll som fotosensibilisator och självlysande material. Det används också som en föregångare till paraquat dvs. N,N'-dimetyl-4,4'-bipyridinium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,4′ -Bipyridin används i övergångsmetallkomplexkatalysatorkemi för enhetlig polymerisation, i luminescenskemi och i spektrofotometrisk analys. Det spelar en viktig roll som fotosensibilisator och självlysande material. Det används också som en föregångare till paraquat dvs. N,N′ -dimetyl-4,4′ -bipyridinium.
Löslighet
Löslig i etanol, eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-26-4
Molekylformel C10H8N2
Molekylvikt (g/mol) 156.19
MDL-nummer MFCD00006416
InChI-nyckel MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bipyridine, 4,4'-bipyridyl, 4,4'-dipyridyl, 4-4-pyridyl pyridine, 4,4'-dipyridine, 4,4-bipyridyl, 4,4-dipyridyl, gamma,gamma'-bipyridyl, gamma,gamma'-dipyridyl, unii-x4o2od61cb
PubChem CID 11107
ChEBI CHEBI:30985
IUPAC-namn 4-pyridin-4-ylpyridin
LEDER C1=CC(=CC=N1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Bipyridine
Smältpunkt 111°C to 114°C
Kokpunkt 304°C to 305°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 113176
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,3348
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether. Insoluble in water.
Formel vikt 156.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Bipyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Bipyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.