Läs mer
4,4'-Bis(2,3-epoxypropoxy)-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Bis(2,3-epoxypropoxy)-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl |
| CAS | 85954-11-6 |
| Molekylformel | C22H26O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl diglycidyl Ether, Tetramethylbiphenyl Diglycidyl Ether, YX 4000HK Monomer, 4,4'-Bis(2,3-epoxypropoxy)-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl, 2-[[4-[3,5-Dimethyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-2,6-dimethylphenoxy]methyl]oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O4/c1-13-5-17(6-14(2)21(13)25-11-19-9-23-19)18-7-15(3)22(16(4)8-18)26-12-20-10-24-20/h5-8,19-20H,9-12H2,1-4H3 |
| LEDER | Cc1cc(cc(C)c1OCC2CO2)c3cc(C)c(OCC4CO4)c(C)c3 |
| IUPAC-namn | 2-[[4-[3,5-dimethyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-2,6-dimethylphenoxy]methyl]oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.44 |
| Formel vikt | 354.1831 |