Läs mer
4,4'-Bis(2-sulfostyryl)bifenyl Disodium, TRC
Produktkod. 17994825
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994825 100 g
17943285 10 g
17993735 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB535200100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27344-41-8
Molekylformel C28 H20 O6 S2 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 562.56
Synonym 4,4'-Bis(o-sulfostyryl)biphenyl Disodium, Benzenesulfonic acid, 2,2'-(4,4'-biphenylylenedivinylene)di-, disodium salt (8CI), Benzenesulfonic acid, 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diyldi-2,1-ethenediyl)bis-, disodium salt (9CI), 4,4'-Bis(2-sodiosulfostyryl)biphenyl, 4,4'-Bis(2-sulfostyryl)biphenyl disodium salt, 4,4'-Bis(o-sulfostyryl)biphenyl disodium salt, Benetex OB-M 1, Brightener BR 49, Brightener CBS-X, CBS-X, CF 351, Calcofluor CG, DSBP, Disodium 2,2'-(4,4'-biphenyldiyldi-2,1-ethenediyl)dibenzenesulfonate, Disodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diyldivinylene)bis(benzenesulfonate), Disodium 4,4'-bis(2-sulfostyryl)biphenyl, Disodium 4',4' '-bi[stilbene-2,2' ''-disulfonate], FWA-CBS-X, Keyfluor CBS-X, Keyfluor White CBS-X, OB-M 1, Optical Brightener CBS-X, Stilbene 3, Stilbene 420, Stilbene S-420, Tinopal CBS, Tinopal CBS-X, Tinopal CBS-X 44, Tinopal CBX, Tinopal NFW, Tinopal NFW Liq, Tinopal SK, Uvitex CBS-X, Uvitex NFW, Benzenesulfonic acid, 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diyldi-2,1-ethenediyl)bis-, sodium salt (1:2)
IUPAC-namn disodium; 2-[(E)-2-[4-[4-[(E)-2-(2-sulfonatofenyl)etenyl]fenyl]fenyl]fenyl]etenyl]bensensulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)c3ccc(\C=C\c4ccccc4S(=O)(=O)[O-])cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Bis(2-sulfostyryl)biphenyl Disodium
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C28H22O6S2.2Na/c29-35(30,31)27-7-3-1-5-25(27)19-13-21-9-15-23(16-10-21)24-17-11-22(12-18-24)14-20-26-6-2-4-8-28(26)36(32,33)34;;/h1-20H,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/b19-13+,20-14+;;
Formel vikt 562.0497