Läs mer
4,4'-Bis(3-aminophenoxy)diphenyl sulfone, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11493407
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493407 250 g 250g
11483407 50 g 50g
11473407 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17194.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30203-11-3
Molekylformel C24H20N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 432.49
MDL-nummer MFCD00054738
InChI-nyckel WCXGOVYROJJXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, bis 4-3-aminophenoxy phenyl sulfone, 4,4'-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, 3-4-4-3-aminophenoxy benzenesulfonyl phenoxy aniline, 4-3-aminophenoxy-1-4-3-aminophenoxy phenyl sulfonyl benzene, acmc-209hds, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy dianiline
PubChem CID 121657
IUPAC-namn 3-[4-[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulfonylphenoxy]aniline
LEDER NC1=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(OC3=CC(N)=CC=C3)C=C2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Bis(3-aminophenoxy)diphenyl sulfone
Smältpunkt 132°C to 135°C
Kvantitet 250 g
Formel vikt 432.5
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.