missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Bis(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Bis(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl |
| CAS | 20248-86-6 |
| Molekylformel | C14H12Br2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,4'-Bis(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 1-(Bromomethyl)-4-[4-(bromomethyl)phenyl]benzene, 4,4'-Bis(bromomethyl) Diphenyl, 4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl, 4,4'-Di(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, α,α'-Dibromo-p,p'-ditolyl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12Br2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2 |
| LEDER | BrCc1ccc(cc1)c2ccc(CBr)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-4-[4-(bromomethyl)phenyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.05 |
| Formel vikt | 337.9306 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?