Läs mer
4,4'-Bis(dietylamino)bensofenon, 98+%
Produktkod. 11485956
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485956 100 g 100g
11475956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22288.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 90-93-7 | C21H28N2O | 324,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-93-7
Molekylformel C21H28N2O
Molekylvikt (g/mol) 324.47
MDL-nummer MFCD00009044
InChI-nyckel VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
PubChem CID 66663
IUPAC-namn bis[4-(dietylamino)fenyl]metanon
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Smältpunkt 93 °C till 95 °C
pH 4 till 6
Flampunkt 151 °C (303 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2148611
Formel vikt 324.47
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.