Läs mer
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 90°C to 95°C |
| MDL-nummer | MFCD00009044 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone, N,N,N′,N′-Tetraethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ethylketone, 4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone |