Läs mer
4,4'-Bis(dietylamino)bensofenon, TRC
Produktkod. 30346846
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30346846 500 mg
1 options
Produktkod. 30346846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB416065500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone
CAS 90-93-7
Molekylformel C21 H28 N2 O
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzophenone, 4,4'-bis(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4'-Bis(N,N-diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamine)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, 4,4'-Diethylaminobenzophenone, 4',4-Bis(diethylamino)benzophenone, Doublecure EMK, EAB, EAB (benzophenone), EAB-SS, EABF, Ethyl Michler ketone, JRCure EMK, Kayacure EAB, Michler's ethyl ketone, N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 36365, Narucure CS, SB-PI 701, p,p'-Bis(diethylamino)benzophenone, p,p'-Tetraethyldiaminobenzophenone
InChI formel InChI=1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
LEDER CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC
IUPAC-namn bis[4-(dietylamino)fenyl]metanon
Molekylvikt (g/mol) 324.46
Formel vikt 324.2202