Läs mer
4,4'-Bis(dimetylamino)bensofenon, 98 %
Produktkod. 10615032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10615032 500 g Plastflaska 500g
10225500 5 g Glasflaska 5g
10317730 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10615032 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164495000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-94-8
Molekylformel C17H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 268.36
MDL-nummer MFCD00008312
InChI-nyckel VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
PubChem CID 7031
ChEBI CHEBI:82347
IUPAC-namn bis[4-(dimetylamino)fenyl]metanon
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 171 °C till 176 °C
Färg Blå eller grå
Kokpunkt >360 °C
Flampunkt 220 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel [(CH3)2NC6H4]2CO
Kvantitet 500 g
Beilstein 14, 89
Fieser 02,285
Merck Index 15, 6526
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 400 mg/l (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, varm bensen och eter
Formel vikt 268.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.