missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 90-94-8 |
| Smältpunkt | 172°C to 175°C |
| Molekylformel | [(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2] |
| MDL-nummer | MFCD00008312 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone, 4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.35 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?