Läs mer
4,4'-Bis(dimetylamino)bensofenon, TRC
Produktkod. 30346629
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30346629 250 mg
1 options
Produktkod. 30346629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB400298250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
CAS 90-94-8
Molekylformel C17 H20 N2 O
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzophenone, 4,4'-bis(dimethylamino)- (6CI,8CI), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone, 4,4'-Bis(N,N-dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Tetramethyldiaminobenzophenone, Bis(4-dimethylaminophenyl) ketone, Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl] ketone, DABP, Di(p-dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 9602, Nisso Cure MABP, S 112, S 112 (ketone), p,p'-Bis(dimethylamino)benzophenone, p,p'-Tetramethyldiaminobenzophenone
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
LEDER CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
IUPAC-namn bis[4-(dimetylamino)fenyl]metanon
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Formel vikt 268.1576