Läs mer
4,4'-Bis(isocyanatophenyl)oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Bis(isocyanatophenyl)oxide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2O3/c17-9-15-11-1-5-13(6-2-11)19-14-7-3-12(4-8-14)16-10-18/h1-8H |
| Formel vikt | 252.0535 |