Läs mer
4,4’-Bis(maleoylamino)azobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Bis(maleoylamino)azobenzene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12N4O4/c25-17-9-10-18(26)23(17)15-5-1-13(2-6-15)21-22-14-3-7-16(8-4-14)24-19(27)11-12-20(24)28/h1-12H/b22-21+ |
| Formel vikt | 372.09 |
| Procent renhet | >95% |