Läs mer
[4,4'-Bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl]iridium(III) hexafluorophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4,4'-Bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl]iridium(III) hexafluorophosphate |
| CAS | 870987-63-6 |
| Molekylformel | C42H34F10IrN4 . F6P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Iridium(1+), [4,4'-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2'-bipyridine-kN1,kN1']bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-kN]phenyl-kC]-, (OC-6-33)-, hexafluorophosphate(1-), Ir[df(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6, [Ir(dtbbpy)[dF(CF3)ppy]2]PF6 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2.2C12H5F5N.F6P.Ir/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;2*13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-18-11)12(15,16)17;1-7(2,3,4,5)6;/h7-12H,1-6H3;2*1-2,4-6H;;/q;;;-1;+1 |
| LEDER | CC(C)(C)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(C)(C)C.Fc3cc(F)c(c([Ir+]c4cc(F)cc(F)c4c5ccc(cn5)C(F)(F)F)c3)c6ccc(cn6)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-namn | bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl]iridium(1+);4-tert-butyl-2-(4-tert-butylpyridin-2-yl)pyridine;hexafluorophosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1121.9 |
| Formel vikt | 1122.1895 |