Läs mer
4,4’-Bis(trimethylacetoxy)benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Bis(trimethylacetoxy)benzophenone |
| CAS | 112004-83-8 |
| Molekylformel | C23 H26 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4,4-Bis(Trimethylacetoxy)Benzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26O5/c1-22(2,3)20(25)27-17-11-7-15(8-12-17)19(24)16-9-13-18(14-10-16)28-21(26)23(4,5)6/h7-14H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc2 |
| IUPAC-namn | [4-[4-(2,2-dimethylpropanoyloxy)benzoyl]phenyl] 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.45 |
| Formel vikt | 382.178 |